Wichtige Dokumente
902535
Amino-PEG4-t-butyl ester
Synonym(e):
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, H2N-PEG4-CH2CH2COOtBu, H2N-dPEG(4)-CO-OtBu
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n/D 1.4508
Dichte
1.04479 g/mL
Funktionelle Gruppe
amine
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h4-13,16H2,1-3H3
InChIKey
PKESARRNSGIDRD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Sonstige Hinweise
Development of Substrate-Selective Probes for Affinity Pulldown of Histone Demethylases
A bisphosphonate tweezers and clickable PEGylated PAMAM dendrons for the preparation of functional iron oxide nanoparticles displaying renal and hepatobiliary elimination
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)