Wichtige Dokumente
901417
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
Synonym(e):
Chiral APAO ligand
About This Item
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.