Wichtige Dokumente
901415
N-(tert-Butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide
Synonym(e):
Alexanian xanthylation reagent
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
40-46 °C
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)N(SC(=S)OCC)C(C)(C)C)C(F)(F)F
InChIKey
QDCXZVWZLHPTDJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)