The period of biodegradation has not been determined. The glass transition temperature (Tg) is approximately 2.86°C and the melting temperature (Tm) is approximately 160°C.
Wichtige Dokumente
901011
Poly(caprolactone-co-glycolide)
40:60, viscosity 1.6 dL/g
Synonym(e):
PGA-PCL, PGCL
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chips
Zufuhrverhältnis
glycolide:caprolactone 60:40±5
Farbe
light yellow to tan
Viskosität
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Period of biodegradation? Glass transition temperature?