Merck
900752
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1,2,5,6-tetrahydro-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
>98%
Form
solid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)