Wichtige Dokumente
900702
DavePhos Pd G4
Synonym(e):
[2′-(Dicyclohexylphosphino-κP)-N,N-dimethyl-2-biphenylamine](methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
generation 4
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cccc2)N(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C26H36NP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChIKey
HLBXHBITUASBRZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.