Merck
900677
Sigma-Aldrich
Cysteine-functionalized silica gel
≥99%
Synonym(e):
SiliaMetS® Cysteine
Größe auswählen
10 G
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 196.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Partikelgröße
40-63 μm
Porengröße
60 Å pore size
Kapazität
0.30 mmol/g loading(molecular loading)
Löslichkeit
organic solvents: soluble
Schüttdichte
665 g/L (tap density)
SMILES String
CCCCNC(CS)C(O[Na])=O.[SiH4]
Anwendung
Metal scavenger: Cu, Cd, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Sn.
Vorsicht
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Rechtliche Hinweise
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)