Merck
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
Synonym(e):
PLGA 85:15
Größe auswählen
5 G
CHF 380.00
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 380.00
About This Item
Lineare Formel:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
crystals
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 80:20
Mol-Gew.
Mw 200,000
Zeitrahmen für den Abbau
<9 months
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChIKey
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)