Merck
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Synonym(e):
PLGA
Größe auswählen
5 G
CHF 416.00
CHF 416.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 416.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 416.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
pellets
Mol-Gew.
Mw 6,000-10,000
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChIKey
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)