Wichtige Dokumente
900553
Potassium hex-5-enoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
allyl
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)