Merck
900344
Sigma-Aldrich
Chitosan
high purity, non-animal derived, 99% degree of deacetylation, average Mw 100 kDa
Synonym(e):
Deacetyliertes Chitin, Poly(D-glucosamin)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Biologische Quelle
fungus (fungal fermentation)
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw 100 kDa
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChIKey
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Anwendung
Gelbildend mit multivalenten Anionen. Ergibt eine klare Lösung, die zu einem starken, klaren Film trocknet.
Ideal for scaffolds, cell therapy, drug delivery, and biomedical applications.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biokompatibles, antibakterielles und umweltfreundliches Polyelektrolyt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung, Chromatographie, Additive für Kosmetikprodukte, Textilbehandlung für antimikrobielle Aktivität, neuartige Fasern für Textilien, Fotopapier, biologisch abbaubare Filme, biomedizinische Produkte und Mikrokapselimplantate für die kontrollierte Freisetzung von Arzneimitteln.
Physikalische Form
≥ 95% deacetylated
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.