900289
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 20:80, viscosity 1.6 dL/g
Synonym(e):
PLGA
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chips or granules
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 20:80
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viskosität
1.6 dL/g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.