900243
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in H2O
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
4 μM in H2O
Fluoreszenz
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
Funktionelle Gruppe
PEG
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.