Merck
900190
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle inkjet ink
Synonym(e):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle inkjet ink, xcm-nsIJ-RS1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Beschreibung
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Form
dispersion
Viskosität
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
Kationenspuren
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Caution, do not freeze.
Rechtliche Hinweise
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
205.9 °F
Flammpunkt (°C)
96.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)