Wichtige Dokumente
89763
(R)-Boc-Nip-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-Boc-piperidin-3-carbonsäure, (R)-Boc-nipecotinsäure, Boc-(R)-β2-Homopro-OH
About This Item
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)