Wichtige Dokumente
89235
(−)-Thujopsen
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(1S,6S,10S)-2,2,6,9-Tetramethyltricyclo[8.1.0.01.6]-undec-8-en
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.505
bp
258-260 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
WXQGPFZDVCRBME-QEJZJMRPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)