Merck
89048
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp
technical, ≥80% (HPLC)
Synonym(e):
N-α-Fmoc-NG-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginin-pentafluorphenyl-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H39N4F5O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
814.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualität
technical
Assay
≥80% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@](CCCNC(=N)NS(=O)(=O)c1c(C)c(C)c2OC(C)(C)Cc2c1C)(NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(=O)Oc6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F
InChI
1S/C40H39F5N4O7S/c1-19-20(2)36(21(3)26-17-40(4,5)56-34(19)26)57(52,53)49-38(46)47-16-10-15-28(37(50)55-35-32(44)30(42)29(41)31(43)33(35)45)48-39(51)54-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,48,51)(H3,46,47,49)/t28-/m0/s1
InChIKey
SKUZYOYASRPHMO-NDEPHWFRSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable