Wichtige Dokumente
88645
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
≥99.0%
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nγ-Alloc-L-2,4-diaminobuttersäure, Nγ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,4-diaminobuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0%
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H24N2O6/c1-2-13-30-22(28)24-12-11-20(21(26)27)25-23(29)31-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChIKey
YIVBOSPUFNDYMF-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)