Merck
88125
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium(meta)periodat
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
Form
crystals
Qualität
moistened with water
Enthält
~10% water as stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
181-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reagent for:
  • Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
Sonstige Hinweise
Oxidation reagent, soluble in organic solvents
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)