Merck
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamid
≥99.0%
Synonym(e):
TES
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.32
Beilstein:
1773566
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
bp
249-251 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)