Wichtige Dokumente
86615
Tetraethylammoniumfluorid Dihydrat
≥97.0% (T)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4N(F) · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.28
Beilstein:
4152659
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (T)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.2H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;/h5-8H2,1-4H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
HRTKQUHFGZFPPF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Catalyst for oxidation, methylation, and deuteration reactions of fluorene
Sonstige Hinweise
Reagent for the cleavage of Si-C bonds.; Review of its use as a base in organic synthesis
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
J.H. Clark
Chemical Reviews, 80, 429-429 (1980)