Merck
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-Acetat
≥99.0%
Synonym(e):
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
Größe auswählen
10 G
CHF 779.00
CHF 779.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 779.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 779.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
80-83 °C
SMILES String
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
InChIKey
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)