Merck
862185
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure-N-hydroxysuccinimidester
90%, technical grade
Synonym(e):
N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)-oxy]-succinimid, Bolton-Hunter Reagens, N-Succinimidyl-3-(4-hydroxyphenyl)-propionat, Rudinger-Reagenz, SHPP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.25
Beilstein:
1545011
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
technical grade
Assay
90%
Verunreinigungen
10% isopropyl ether
mp (Schmelzpunkt)
132-133 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChIKey
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)