861502
Lucifergelb CH Dilithiumsalz
Synonym(e):
6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonyl-amino-1H-benz[d,e]isochinolin-5,8-disulfonsäure Dilithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
λmax
348 nm
428 nm (2nd)
SMILES String
[Li+].[Li+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2Li/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable