Merck
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucin
97%
Synonym(e):
(2R, 3S)-2-Amino-3-methylpentansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
1721794
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −38° in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)