Wichtige Dokumente
860395
(1R,2S)-(−)-Ephedrin Nitrat
99%
Synonym(e):
(1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol nitrate
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
SMILES String
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)