Merck
859362
Sigma-Aldrich
L-Histidin -dihydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propanol -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N3O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.09
Beilstein:
3914853
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
198-201 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChIKey
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Vorläufer von Histamin; reversibler Inhibitor der Proteinsynthese
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)