Wichtige Dokumente
84840
Dibutylsebacat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Decandisäure-dibutylester, Dibutyl-sebacat
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
366.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
186 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?