Merck
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert.-Butyloxy)-propylamin
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
3-Aminopropyl-tert.-butylether
About This Item
Lineare Formel:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
SMILES String
CC(C)(C)OCCCN
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)