Wichtige Dokumente
808989
Silicium(IV)-oxid
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~4 nm
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesoporous
powder
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
300-400 m2/g
Partikelgröße
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
Porengröße
0.2-0.4 cm3/g pore volume
3.5-4.5 nm pore diameter
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.