Merck
643645
Sigma-Aldrich
Siliziumdioxid, mesostrukturiert
MCM-41 type (hexagonal)
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
Größe auswählen
5 G
CHF 280.00
25 G
CHF 1’050.00
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 280.00
25 G
CHF 1’050.00
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Oberflächenbereich
~1000 m2/g , BET
Küvettengröße der Einheit
4.5-4.8 nm
Porengröße
0.98 cm3/g pore volume
2.1-2.7 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
0.34 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Siliziumdioxid, mesostrukturiert (MCM-41) ist Teil eines organisierten, mesoporösen Silikatsystems mit geringer Dichte, das eine zweidimensionale hexagonale Phase aufweist und in Gegenwart von quaternärem Ammoniumhalogenidtensid hergestellt wird. Es hat geordnete und große Poren mit einem Durchmesser im Bereich von 1,5–10 nm sowie eine spezifische Oberfläche von 1.500 m2/g.[1][2]
Anwendung
MCM-41 kann als Ausgangsmaterial, das mit Platinkomplexen angeordnet werden kann, eingesetzt werden, um lumineszierende, sauerstofferfassende Materialien zu entwickeln.[3] Es kann auch als Adsorbens bei der CO2-Einfanganwendung eingesetzt werden.[4] Oberflächenfunktionalisiertes MCM-41 kann als Katalysator bei der Synthese von Bisphenol A eingesetzt werden.[5]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
In situ investigations on cetyltrimethylammonium surfactant/silicate systems, precursors of organized mesoporous MCM-41-type siliceous materials
Frasch J, et al.
Langmuir, 16(23), 9049-9057 (2000)
Adsorption of CO2-containing gas mixtures over amine-bearing pore-expanded MCM-41 silica: application for gas purification
Belmabkhout Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(1), 359-365 (2009)
Chiral mesostructured silica nanofibers of MCM-41
Wang B, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(13), 2088-2090 (2006)
Oxygen sensing materials based on mesoporous silica MCM-41 and Pt (II)-porphyrin complexes
Zhang H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(31), 3181-3186 (2005)
Effect of surface functionalization of MCM-41-type mesoporous silica nanoparticles on the endocytosis by human cancer cells
Slowing I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14792-14793 (2006)
Artikel
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Alle anzeigen
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I will functionalize this product with (3-Aminopropyl)triethoxysilane (APTES) to covalently bind the enzyme. I will also bind it by adsorption without using APTES. Is this product suitable for enzyme immobilization?
    1 answer
    1. This product has not been tested for enzyme immobilization. The lack of testing means that the suitability for enzyme immobilization is uncertain. It is advisable to conduct preliminary tests evaluate the performance before scalable use.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is CTAB expected to be contained in product 643645?
    1 answer
    1. No, this material is not expected to contain CTAB as it is calcined at 550°C for 24 hours to remove the CTAB.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is the surface density of silanol groups of Product 643645, Silica, mesostructured MCM-41 type (hexagonal), known?
    1 answer
    1. For Product 643645, Silica, mesostructured MCM-41 type (hexagonal), between 10 and 15 % of the silicon centers are hydroxylated.
      Helpful?
  7. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.