Wichtige Dokumente
806889
Silicium(IV)-oxid
mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~4 nm
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Qualitätsniveau
Form
mesoporous
powder
Oberflächenbereich
300-400 m2/g
Partikelgröße
1 μm
Porengröße
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.