Merck
805475
Sigma-Aldrich
Me3tacnRuCl3 hydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H23Cl3N3ORu
Molekulargewicht:
396.73
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (decomposition without melt)
SMILES String
Cl[Ru]12(Cl)(Cl)[N@](CC3)(C)CC[N@@]1(C)CC[N]23C
InChI
1S/C9H21N3.3ClH.Ru/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10;;;;/h4-9H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
IPPQISZMQLBZTB-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)