804878
6-bromo-3-[6-bromo-1-(2-ethylhexyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene]-1-(2-ethylhexyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Assay
98%
Form
dispersion
Konzentration
3.8-4.2 mg/mL
pH-Wert
1.5-2.5
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
SMILES String
BrC(C=C1)=CC2=C1/C(C(N2CC(CC)CCCC)=O)=C(C(N3CC(CC)CCCC)=O)/C4=C3C=C(Br)C=C4
InChI
1S/C32H40Br2N2O2/c1-5-9-11-21(7-3)19-35-27-17-23(33)13-15-25(27)29(31(35)37)30-26-16-14-24(34)18-28(26)36(32(30)38)20-22(8-4)12-10-6-2/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3/b30-29+
InChIKey
HUEXOUHCCSVYLP-QVIHXGFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable