Wichtige Dokumente
804770
Dimethyl carbonate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CO[13C](OC)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i3+1
InChIKey
IEJIGPNLZYLLBP-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)