802824
Boron nitride nanotubes
avg. diam. 5 nm , nanotube
Synonym(e):
BNNT
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanotubes
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
H-BN and BNH derivatives, 0-25%
BNNT, >50%
Elemental B, <25%
Mittlerer Durchm.
5 nm , nanotube
Durchmesser
5 nm ± 2 nm
SMILES String
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
InChIKey
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable