Merck
80137
Sigma-Aldrich
Phthalsäure-diisopropylester
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1,2-Benzoldicarbonsäure-1,2-bis-(1-methylethyl)-ester, Diisopropyl-phthalat, NSC 15315
Größe auswählen
50 ML
CHF 394.00
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 394.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
Beilstein:
1972723
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
Säurezahl
≤2
Dichte
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChIKey
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 110-118 (2014-08-27)
A new analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of 27 phthalates in milk and milk products. Response surface methodology was employed to optimize a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) sample preparation method. Ultrahigh-performance liquid