Merck
796891
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-146 °C (exp)
SMILES String
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChIKey
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could