Merck
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
SMILES String
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChIKey
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
Anwendung
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)