Wichtige Dokumente
79231
(R)-(−)-α-(Trifluormethyl)-benzylalkohol
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(−)-Phenyl-(trifluormethyl)-carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
About This Item
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −31.5±0.5°, neat
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.462
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
InChIKey
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?