Merck
790400
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-trifluoroborate
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2BClF6KN
Molekulargewicht:
287.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
330-333 °C
SMILES String
ClC1=C([B-](F)(F)F)C(C(F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BClF6N.K/c8-5-4(7(12,13)14)3(1-2-15-5)6(9,10)11;/h1-2H;/q-1;+1
InChIKey
LQQDLQPZJJRMON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)