Merck
78976
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-Propyn-1-ol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-α-Ethinylbenzylalkohol
Größe auswählen
1 G
CHF 242.00
CHF 242.00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 242.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
Beilstein:
3195857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 242.00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.551
Dichte
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
InChIKey
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
Vorsicht
kann sich beim Lagern gelb verfärben
Sonstige Hinweise
Chiral building block; synthesis of substituted allenes[1][2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)