Wichtige Dokumente
779407
4-Pentin-1-amin
≥92.0%
Synonym(e):
1-Amino-4-pentin, 4-Pentinyl-amin, 5-Amino-1-pentin
Empfohlene Produkte
Assay
≥92.0%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Dichte
0.859 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
InChIKey
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 - 59.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 - 15 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents