Wichtige Dokumente
765457
Gold nanoparticles
10 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000, OD 50, dispersion in H2O
Synonym(e):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEG 3000
Qualitätsniveau
Form
dispersion in H2O
nanoparticles
Verpackung
glass bottle of 1 mL
OD
50
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.