Merck
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
Synonym(e):
4-Pyridazinamine
Größe auswählen
500 MG
CHF 55.50
CHF 55.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 55.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 55.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
127-133 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
InChIKey
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)