Wichtige Dokumente
777501
O-Demethylangolesin
97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
SMILES String
OC1=CC=C(C(C)C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
InChIKey
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)