Merck
775959
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-75 °C
SMILES String
COc1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
IVBZHFWJBYTRNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)