Merck
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
Synonym(e):
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-222 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
InChIKey
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)