Merck
773581
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-bromo-2-methylaniline
97%
Synonym(e):
(5-Bromo-2-methylphenyl)carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2-methylphenylcarbamate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C
SMILES String
Cc1ccc(Br)cc1NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-8-5-6-9(13)7-10(8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChIKey
BNVTXJGOUMSADR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)