Wichtige Dokumente
773506
Ethyl 2-(phenylcarbonothioylthio)-2-phenylacetate
98%
Synonym(e):
α-[(Phenylthioxomethyl)thio]benzeneacetic acid ethyl ester, dithiobenzoate RAFT, Benzodithioate phenyl acetic acid ethyl ester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-53 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(SC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2S2/c1-2-19-16(18)15(13-9-5-3-6-10-13)21-17(20)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3
InChIKey
SQKNCNYHCGWDEX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.